Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Digital Burette
VWR®, Digital Burette
50 ml, 10 µl, ±0,05 %, ±0,02 %
Codice catalogo 613-7002
Nome del fornitore:   VWR Collection
VWR®, Digital Burette
Codice catalogo 613-7002
Nome del fornitore:  VWR Collection
VWR®, Digital Burette
VWR®, Digital Burette
50 ml, 10 µl, ±0,05 %, ±0,02 %
Price
SFr. 1’010.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
State-of-the art motor-operated burette with three calibrated pre-set speeds and accuracy with precision conforming to ISO 8655 standards.
  • Motor-controlled piston movement
  • Can be flexibly operated at three calibrated pre-set speeds: Fast, medium and dropwise
  • Recirculation mode to prevent the loss of reagent during purging
  • Flexible delivery nozzle to change angle of dispensing
  • User-friendly TFT touch screen
  • Handheld stylus provided as an accessory to assist touch operations
  • Powered by rechargeable, replaceable long lasting Li-ion battery
  • Up to 20 results can be stored in the instrument memory
  • Computer connectivity through a micro USB cable
The VWR® E-BURETTE is a motor-operated burette with sophisticated features and functionality. Motor-controlled piston movement eliminates errors associated with manual wheel controlled piston movement, thus facilitating correct and comfortable titrations. Having the capacity of 50 ml, this burette can be flexibly operated at three calibrated pre-set speeds, including dropwise dispensing for fine volume adjustment. This helps in achieving accurate end point of the titration experiment.
Specifiche
  • Capacità:
    50 ml
  • Accuratezza:
    ±0,05 %
  • Divisione:
    10 µl
  • Imprecisione:
    ±0,02 %
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • VWR® bottle top dispenser adapter assortment, sizes 25, 28, 32 and 45 mm
    VWR® bottle top dispenser adapter assortment, sizes 25, 28, 32 and 45 mm
    612-6865
    Log in per disponibilità
    1 * 4 ST - SFr. 30.70
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • VWR® bottle top dispenser adapter, size 38 mm
    VWR® bottle top dispenser adapter, size 38 mm
    612-6866
    Log in per disponibilità
    1 * 3 ST - SFr. 30.70
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • VWR® bottle top dispenser adapter, size 45 mm
    VWR® bottle top dispenser adapter, size 45 mm
    612-6867
    Log in per disponibilità
    1 * 3 ST - SFr. 30.70
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • VWR® bottle top dispenser adapter, size 32 mm
    VWR® bottle top dispenser adapter, size 32 mm
    612-6868
    Log in per disponibilità
    1 * 3 ST - SFr. 30.70
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • VWR® bottle top dispenser adapter, size 40 mm
    VWR® bottle top dispenser adapter, size 40 mm
    612-6869
    Log in per disponibilità
    1 * 3 ST - SFr. 30.70
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • VWR® bottle top dispenser adapter, size 28 mm
    VWR® bottle top dispenser adapter, size 28 mm
    612-6870
    Log in per disponibilità
    1 * 3 ST - SFr. 30.70
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • VWR® bottle top dispenser adapter, size 25 mm
    VWR® bottle top dispenser adapter, size 25 mm
    612-6871
    Log in per disponibilità
    1 * 3 ST - SFr. 30.70