Membrane protein placenta tissue lysate (adult normal)
Codice catalogo NOVUNB820-60607
Nome del fornitore: Novus Biologicals
Numero CAS:
Specifiche
- Formato cella:Cryopreserved
- Conf:0,1 mg
- Applicazioni testate:WB, ImmunoPrecipitation
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Membrane protein placenta tissue lysate (adult normal).
Tested applications: Western blot and immunoprecipitation
Tested reactivity: Human