Iodio alcoholic solution Reag.Ph.Eur. 1045804
Codice catalogo 84119.290
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle
- Conf:1 L
- Seq:5037
Specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:253.81 g/mol
temperatura di conservazione:Ambiente
UN:1170
ADR:3,II
:GHS02
Numero CAS:7553-56-2
Formula:I₂
Numero MDL:MFCD00011355