Masterflex® Single-Use Ultrasonic Flow Sensor Controllers, Avantor®
Product Details & Documents
New Masterflex® Flow Controller automatically adjusts pump speed as tubing ages.
- Compatible with all 33501-series of Masterflex® ultrasonic flow sensors
- Proprietary technology
- Simple operation
- Data storage via USB interface
- Compact footprint - only weighs two pounds
Using proprietary technology, the Masterflex® flow controller measures, controls, and logs fluid path information. It receives input from a flow sensor and then responds by adjusting the speed of your Masterflex pump to maintain a set flow rate or dispense volume. On the 4.3” LED touch screen, simply select the size of the ultrasonic flow sensor connected to the controller, then choose either continuous mode or volume dispense mode.
In continuous mode, the controller will vary the output to the pump to automatically maintain the desired flow rate set point.
In volume dispense mode, the controller will run the pump at a selected flow rate until a selected volume set point has been pumped, then the flow controller will stop the pump operation. Repeat dispensing can be triggered through a footswitch or tapping the start icon.
Log date-and-time stamped entries of flow rate, flow set point, pump speed, and total flow onto a 32GB microSD card installed in the controller. The log file is in CSV format, easily imported into programs such as Microsoft® Excel® for further data analysis and plotting.
Informazioni per l'ordine: Includes 24 V power supply, USB microSD card reader, preprogrammed 32 GB SD memory card, RJ45 cable (6 ft), DB9 adapter, and DB25 adapter.
Specifiche
- Descrizione:Ultrasonic Flow Sensor Controller
- Temperatura di esercizio massima:40 °C (104 °F)
- Cat. No.:MFLX33502-01
- Temperatura minima di esercizio:0 °C (32 °F)
- N. di canali:1
- Tipo display:4,3" LED touchscreen
- Interfaccia di comunicazione:DB25, DB9
- Uscita:USB, 32 GB SD card
- Collegamento:115/230 VAC
- Garanzia:1 year
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoMassima velocità del flussoPortata min.DisponibilitàPrice
- Ultrasonic Flow Sensor for L/S® 36 TubingUltrasonic Flow Sensor for L/S® 36 TubingMFLX33501-363400 ml/min (53,89 gal./h)30 ml/min (0,48 gal./h)Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 7’340.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoMassima velocità del flussoPortata min.DisponibilitàPrice
- Ultrasonic Flow Sensor for L/S® 16 TubingUltrasonic Flow Sensor for L/S® 16 TubingMFLX33501-16480 ml/min (7,61 gal./h)30 ml/min (0,48 gal./h)Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 7’340.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoMassima velocità del flussoPortata min.DisponibilitàPrice
- Ultrasonic Flow Sensor for BT® 91 TubingUltrasonic Flow Sensor for BT® 91 TubingMFLX33501-91140000 ml/min (2222 gal./h)30 ml/min (0,48 gal./h)Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 7’610.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoMassima velocità del flussoPortata min.DisponibilitàPrice
- Ultrasonic Flow Sensor for L/S® 17 TubingUltrasonic Flow Sensor for L/S® 17 TubingMFLX33501-171700 ml/min (26,95 gal./h)30 ml/min (0,48 gal./h)Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 7’340.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoMassima velocità del flussoPortata min.DisponibilitàPrice
- Ultrasonic Flow Sensor for L/S® 15 TubingUltrasonic Flow Sensor for L/S® 15 TubingMFLX33501-151100 ml/min (14,4 gal./h)30 ml/min (0,48 gal./h)Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 7’340.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoMassima velocità del flussoPortata min.DisponibilitàPrice
- Ultrasonic Flow Sensor for I/P® 82 TubingUltrasonic Flow Sensor for I/P® 82 TubingMFLX33501-8218000 ml/min (285 gal./h)30 ml/min (0,48 gal./h)Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 7’340.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Footswitch, momentary start/stop, DB25, 6' cableFootswitch, momentary start/stop, DB25, 6' cableMFLX07523-92Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 399.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoMassima velocità del flussoPortata min.DisponibilitàPrice
- Ultrasonic Flow Sensor for L/S® 24 TubingUltrasonic Flow Sensor for L/S® 24 TubingMFLX33501-241800 ml/min (28,53 gal./h)30 ml/min (0,48 gal./h)Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 7’340.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoMassima velocità del flussoPortata min.DisponibilitàPrice
- Ultrasonic Flow Sensor for I/P® 73 TubingUltrasonic Flow Sensor for I/P® 73 TubingMFLX33501-738000 ml/min (126,8 gal./h)30 ml/min (0,48 gal./h)Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 7’340.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoCompatibile conDisponibilitàPrice
- Masterflex Ultrasonic flow sensor communications packageMasterflex Ultrasonic flow sensor communications packageMFLX33501-9633501-13, 33501-14, 33501-15, 33501-16, 33501-17, 33501-18, 33501-24, 33501-25, 33501-26, 33501-35, 33501-36, 33501-73Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 1’580.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoMassima velocità del flussoPortata min.DisponibilitàPrice
- Ultrasonic Flow Sensor for L/S® 25 TubingUltrasonic Flow Sensor for L/S® 25 TubingMFLX33501-251000 ml/min (15,85 gal./h)30 ml/min (0,48 gal./h)Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 7’340.00