ContactUsLinkComponent
Pump Flow Calibration Columns, PVC 40
Pump Flow Calibration Columns, PVC 40
Fournisseur:  Avantor Fluid Handling
Certificats
undefined
Pump Flow Calibration Columns, PVC 40
Fournisseur:  Avantor Fluid Handling
Spécifications
  • Inlet connection:
  • 1 NPT(F)
  • 0,75 NPT(F)
  • 0,75 NPT(F)
  • 0,5 NPT(F)
  • 2 NPT(F)
  • 1 NPT(F)
  • 0,5 NPT(F)
  • Outlet connection:
  • 1 NPT(F)
  • 0,75 NPT(F)
  • 0,75 NPT(F)
  • 0,5 NPT(F)
  • 2 NPT(F)
  • 1 NPT(F)
  • 0,5 NPT(F)
  • Garanzia:
  • LTD life time
  • 1 year
  • 1 year
  • LTD life time
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
Spécifications
Frequently Bought Together