Masterflex® Hand Tool for Securing Plastic Hose Clamps
Codice catalogo MFLX06832-97
Nome del fornitore: Avantor Fluid Handling
Specifiche
- Descrizione:Hand Tool for Securing Plastic Hose Clamps
- Conf:1
- Min. int.Ø:6,8 mm (0,269")
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Ideal for securing plastic hose clamps.
- Ensures secure fit
Use the hand tool with plastic hose clamps for easy clamp installation.
- Descrizione:Hand Tool for Securing Plastic Hose Clamps
- Environmentally Preferable:
- Conf:1
- Min. int.Ø:6,8 mm (0,269")