Orders LinkContactUsLinkComponent
Multirack bulk tips, Axygen®
Multirack bulk tips, Axygen®
Nome del fornitore:   Corning
Multirack bulk tips, Axygen®
Nome del fornitore:  Corning
Certificates
Multirack bulk tips, Axygen®
Multirack bulk tips, Axygen®
3 varianti
Product Details & Documents
The Axygen® MultiRack tip system has been engineered to fit most of the pipettors in the market. It is an inter-changeable complete system offered in bulk, racked, filter and reload packaging styles to meet the variety of needs in the lab setting.
  • Detectable DNase/RNase/Human DNA/PCR inhibition free
  • Nonpyrogenic
  • Manufactured in an ISO certified facility in the USA
  • Fully autoclavable
Axygen® MultiRack bulk pipette tips are compatible with MultiRack racks and packaged in resealable polyethylene bags, non sterile.
Informazioni per l'ordine: Axygen® MultiRack pipette tips are also available in hinged rack, filter tips, reload, and tipstation configurations.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Stile punta
    Volume
    Disponibilità
    Price
  • Extended length
    0,1 - 10 µl
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10.000 ST
    1 * 10.000 ST - SFr. 399.00
    SFr. 399.00
    1 * 10.000 ST
       SFr. 399.00
  • Standard length
    1 - 200 µl
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10.000 ST
    1 * 10.000 ST - SFr. 394.00
    SFr. 394.00
    1 * 10.000 ST
       SFr. 394.00
  • Extended length
    50 - 1250 µl
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 7.680 ST
    1 * 7.680 ST - SFr. 406.00
    SFr. 406.00
    1 * 7.680 ST
       SFr. 406.00