Orders LinkContactUsLinkComponent
S.O.C medium, Corning®
S.O.C medium, Corning®
S.O.C medium, 10
Codice catalogo MDTC46-003-CR
Nome del fornitore:   Corning
S.O.C medium, Corning®
Codice catalogo MDTC46-003-CR
Nome del fornitore:  Corning
Numero CAS:  
S.O.C medium, Corning®
S.O.C medium, Corning®
S.O.C medium, 10
Numero CAS:  
Price
SFr. 139.00
Log in per disponibilità
1 * 10 ST
Product Details & Documents
S.O.C
The use of SOC medium improves transformation efficiency.
medium is used as a recovery medium during the final stage of transformation of E. coli.
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    10
  • Descrizione:
    S.O.C medium
Specifiche