Yeast extract, powder, Corning®
Codice catalogo MDTC61-231-RO
Nome del fornitore: Corning
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:500 g
- Descrizione:Yeast extract, powder 10000 MW cut-off, 500 g
- Temperatura di conservazione:Ambient
- Temperatura di spedizione:Ambient
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Yeast extract is a mixture of amino acids, peptides, water soluble vitamins and carbohydrates obtained from autolysed yeast
This is the water soluble portion with intact B-complex vitamins and can be used as an additive for culture media.