ContactUsLinkComponent
CPC® Plastic Quick-Disconnect Fittings, Hose Barb Bodies
undefined
CPC® Plastic Quick-Disconnect Fittings, Hose Barb Bodies
  • Pressione di esercizio massima:
  • 60 psi
  • 60 psi
  • 60 psi
  • 60 psi
  • 60 psi
  • 60 psi
  • 60 psi
  • 60 psi
  • 60 psi
  • 60 psi
  • 60 psi
  • 120 psi
  • 60 psi
  • 60 psi
  • 60 psi
  • 60 psi
  • 120 psi
  • 60 psi
  • 120 psi
  • 60 psi
  • 120 psi
  • 60 psi
  • 60 psi
  • 60 psi
  • 60 psi
  • 60 psi
  • 60 psi
  • 60 psi
  • Temperatura massima:
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 148 °C (300 °F)
  • 148 °C (300 °F)
  • 148 °C (300 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 148 °C (300 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 148 °C (300 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 148 °C (300 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 148 °C (300 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 148 °C (300 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 148 °C (300 °F)
  • 148 °C (300 °F)
  • 148 °C (300 °F)
  • 148 °C (300 °F)
  • Vuoto massimo:
  • 25" Hg
  • 25" Hg
  • 25" Hg
  • 25" Hg
  • 25" Hg
  • 25" Hg
  • 25" Hg
  • 25" Hg
  • 25" Hg
  • 25" Hg
  • 25" Hg
  • 711 mm Hg (28" Hg)
  • 25" Hg
  • 25" Hg
  • 25" Hg
  • 25" Hg
  • 711 mm Hg (28" Hg)
  • 25" Hg
  • 711 mm Hg (28" Hg)
  • 25" Hg
  • 711 mm Hg (28" Hg)
  • 25" Hg
  • 25" Hg
  • 25" Hg
  • 25" Hg
  • 25" Hg
  • 25" Hg
  • 25" Hg
  • Temperatura minima:
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • Sterilizzazione:
  • Autoclave or gamma
  • Autoclave or gamma
  • Autoclave or gamma
  • Autoclave or gamma
  • Autoclave or gamma
  • Autoclave or gamma
  • Autoclave or gamma
  • Autoclave or gamma
  • Autoclave or gamma
  • Autoclave or gamma
  • Autoclave or gamma
  • Autoclave or ethylene oxide (ETO)
  • Autoclave or gamma
  • Autoclave or gamma
  • Autoclave or gamma
  • Autoclave or gamma
  • Autoclave or ethylene oxide (ETO)
  • Autoclave or gamma
  • Autoclave or ethylene oxide (ETO)
  • Autoclave or gamma
  • Autoclave or ethylene oxide (ETO)
  • Autoclave or gamma
  • Autoclave or gamma
  • Autoclave or gamma
  • Autoclave or gamma
  • Autoclave or gamma
  • Autoclave or gamma
  • Autoclave or gamma
  • Garanzia:
  • 1 year
  • 3 Months
  • None
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 3 Months
  • 3 Months
  • 3 Months
  • 1 year
  • 3 Months
  • 1 year
  • 3 Months
  • 3 Months
  • 1 year
  • 3 Months
  • 1 year
  • 3 Months
  • 1 year
  • 3 Months
  • 1 year
  • 3 Months
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 3 Months
  • 1 year
Frequently Bought Together