Orders LinkContactUsLinkComponent
Pump Motor Spider Inserts, Buna-N®
Pump Motor Spider Inserts, Buna-N®
Spider Insert, Buna-N, for A/L090/L095 Couplings
Codice catalogo MFLX07127-69
Nome del fornitore:   Avantor Fluid Handling
Pump Motor Spider Inserts, Buna-N®
Codice catalogo MFLX07127-69
Nome del fornitore:  Avantor Fluid Handling
Pump Motor Spider Inserts, Buna-N®
Pump Motor Spider Inserts, Buna-N®
Spider Insert, Buna-N, for A/L090/L095 Couplings
Price
16.40 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Create your own motor mounting with the hardware below.
  • Constructed of durable Buna-N®
Spider smooths power transfer, absorbs vibration, and compensates for minor misalignment.
Specifiche
  • Descrizione:
    Spider Insert, Buna-N, for A/L090/L095 Couplings
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Motor hp
    Disponibilità
    Price
  • Coupling hardware for 5/8" diameter bore, 7,2 hp maximum
    Coupling hardware for 5/8" diameter bore, 7,2 hp maximum
    MFLX07127-59
    7,2
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 26.70