Orders LinkContactUsLinkComponent
Masterflex® Liquid Detector Pad Cables, Avantor®
Masterflex® Liquid Detector Pad Cables, Avantor®
Replacement RJ-12 cable, 3,5 ft.
Codice catalogo MFLX77095-02
Nome del fornitore:   Avantor Fluid Handling
Masterflex® Liquid Detector Pad Cables, Avantor®
Codice catalogo MFLX77095-02
Nome del fornitore:  Avantor Fluid Handling
Masterflex® Liquid Detector Pad Cables, Avantor®
Masterflex® Liquid Detector Pad Cables, Avantor®
Replacement RJ-12 cable, 3,5 ft.
Price
SFr. 80.00
Log in per disponibilità
1 * 1,067 m
Product Details & Documents
Make the most of your Liqui-Sense leak detector with suitable replacement parts.
  • Compatible with Masterflex® Liqui-Sense controllers
This replacement cable features a 6-pin cable with RJ-12 connections and has a 3,5 foot cable length.
Specifiche
  • Descrizione:
    Replacement RJ-12 cable
  • Lunghezza:
    3,5 ft.
  • Cat. No.:
    MFLX77095-02
  • Modello:
    77095-02
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Lunghezza
    Disponibilità
    Price
  • Replacement RJ-12 cable
    Replacement RJ-12 cable
    MFLX77095-02
    3,5 ft.
    Log in per disponibilità
    1 * 1,067 m - SFr. 80.00