Corning® 1536 well cyclic olefin copolymer (COC) microplate
: Corning
Cyclic olefin copolymer (COC). Superior flatness of the plates minimises variability within a plate and between plates. The barcoded plates come with with raised well bottoms for higher sensitivity.
- Excellent signal dynamic range due to low background fluorescence and enhanced signal intensity
- No logo or lettering for improved heat sealing and ease of liquid handling
- Working volume is up to 10 µl
- Flat bottom wells are compatible with automated dispensers
- Catalog No:
- CORN4571
- CORN4565
- CORN4572
- CORN4561
- CORN4560
- CORN4564
- CORN4563
- Environmentally Preferable:
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:
- RECs, ISO 14001 - Kennebunk
- RECs, ISO 14001 - Kennebunk
- RECs, ISO 14001 - Kennebunk
- RECs, ISO 14001 - Kennebunk
- RECs, ISO 14001 - Kennebunk
- RECs, ISO 14001 - Kennebunk
Frequently Bought Together