VWR®, Inserts for Shell Vials
Nome del fornitore: VWR Collection
Vai a
Informazioni su questo articolo
2 varianti
Product Details & Documents
Documents
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- CapacitàFondoØ×AMaterialeColoreTappo inclusoDisponibilitàPrice
- 548-0044AMicro-insert, 13 mm topMicro-insert, 13 mm top0,10 mlConical bottom5×34 mmBorosilicate glass 5.1trasparenteNoLog in per disponibilità1 * 1.000 STSFr. 465.00
- 548-0050AMicro-insert, 13 mm topMicro-insert, 13 mm top0,30 mlConical bottom6×43,5 mmBorosilicate glass 5.1trasparenteNoLog in per disponibilità1 * 1.000 STSFr. 423.00