Orders LinkContactUsLinkComponent
Non return valve, PP
Non return valve, PP
Non return valve, PP/POM, 1/2" thread
Codice catalogo BURK8540-0012
Nome del fornitore:   BURKLE
Non return valve, PP
Codice catalogo BURK8540-0012
Nome del fornitore:  BURKLE
Non return valve, PP
Non return valve, PP
Non return valve, PP/POM, 1/2" thread
Price
22.80 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Valve made of PP and POM, seal made of EPDM, springs made of stainless steel 1.4401.
  • Max. operating pressure 6 bar (at +20 °C)
  • Max. operating temperature 80 °C
  • Pressure difference 12 mbar
Specifiche
  • Descrizione:
    Non return valve, PP/POM, 1/2" thread