Orders LinkContactUsLinkComponent
Round bottles with snap closure
Round bottles with snap closure
Nome del fornitore:   BURKLE
Round bottles with snap closure
Nome del fornitore:  BURKLE
Certificates
Round bottles with snap closure
Round bottles with snap closure
4 varianti
Product Details & Documents
Handy round bottles with snap-action hinged lid, especially suited for cosmetic liquids, emulsions, creams, and oils. Sampling possible per portion.
  • HDPE transparent bottle, PP closure
  • Snap closure with hole Ø 3 mm
  • Cost-effective and shapely
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Filettatura
    Altezza
    Disponibilità
    Price
  • 100 ml
    22 mm
    115 mm (with cap) mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2.00 SFr.
    2.00 SFr.
    1 * 1 ST
       2.00 SFr.
  • 250 ml
    22 mm
    143 mm (with cap) mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2.60 SFr.
    2.60 SFr.
    1 * 1 ST
       2.60 SFr.
  • 500 ml
    25 mm
    182 mm (with cap) mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 3.30 SFr.
    3.30 SFr.
    1 * 1 ST
       3.30 SFr.
  • 1000 ml
    25 mm
    221 mm (with cap) mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 4.80 SFr.
    4.80 SFr.
    1 * 1 ST
       4.80 SFr.