Adson-Graefe forceps
Acciaio inossidabile, 125 mm, Fine teeth, Straight, 4,5×1,25 mm, 4,5 mm
Codice catalogo FSCI11030-12
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Adson-Graefe forceps
Codice catalogo FSCI11030-12
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Lunghezza:125 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Stile punta:Fine teeth
- Tip size:4,5×1,25 mm
- Tip width:4,5 mm
- Tip shape:Straight