Arched tip forceps
Acciaio inossidabile, 100 mm, Arched, Straight, 1,3×3×0,2 mm
Codice catalogo FSCI11071-10
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Lunghezza:100 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Stile punta:Arched
- Tip size:1,3×3×0,2 mm
- Tip shape:Straight