Circle forceps
Acciaio inossidabile, 115 mm, Smooth, Straight, Ø 0,7 mm
FSCI11072-11
Marketsource
- Lunghezza:115 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Stile punta:Smooth
- Tip size:Ø 0,7 mm
- Tip shape:Straight