Orders LinkContactUsLinkComponent
Dilating forceps
Marketsource
Nome del fornitore:   FINE SCIENCE TOOLS
Dilating forceps
Nome del fornitore:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Certificates
Dilating forceps
Dilating forceps
2 varianti
Product Details & Documents
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Materiale
    Lunghezza
    Tip shape
    Tip size
    Disponibilità
    Price
  • Acciaio inossidabile
    120 mm
    Angled (10°)
    Ø 0,1 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 191.01
    SFr. 191.01
    1 * 1 ST
       SFr. 191.01
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Acciaio inossidabile
    120 mm
    Angled (10°)
    Ø 0,2 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 188.26
    SFr. 188.26
    1 * 1 ST
       SFr. 188.26
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource