Digital Solutions
Applications
Support
About
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
Switzerland
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
ContactUsLinkComponent
Pagina principale
Pinzette
Dumont #5, fine forceps
Dumont #5, fine forceps
Dumont #5, fine forceps
Catalog # FSCI11254-20
Supplier:
FINE SCIENCE TOOLS
Expand image
Dumont #5, fine forceps
Catalog # FSCI11254-20
Supplier:
FINE SCIENCE TOOLS
Specifications
Tipo:
#5
Lunghezza:
110 mm
Materiale:
Inox
Stile punta:
Biology
Conf:
1
Tip size:
0,05×0,01 mm
Tip shape:
Straight
Specifications
About this item
Product Details
Product Details