Orders LinkContactUsLinkComponent
Dumont #5 forceps
Marketsource
Nome del fornitore:   FINE SCIENCE TOOLS
Dumont #5 forceps
Nome del fornitore:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Certificates
Dumont #5 forceps
Dumont #5 forceps
9 varianti
Product Details & Documents
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo
    Materiale
    Lunghezza
    Stile punta
    Tip shape
    Tip size
    Disponibilità
    Price
  • #5
    Acciaio al carbonio
    110 mm
    Standard
    Straight
    0,08×0,04 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 33.44
    SFr. 33.44
    1 * 1 ST
       SFr. 33.44
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • #5
    Inox, teflon coated
    110 mm
    Standard
    Straight
    0,1×0,06 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 pezzi
    1 * 1 pezzi - SFr. 43.51
    SFr. 43.51
    1 * 1 pezzi
       SFr. 43.51
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • #5
    Dumoxel
    110 mm
    Standard
    Straight
    0,1×0,06 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 32.52
    SFr. 32.52
    1 * 1 ST
       SFr. 32.52
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • #5
    Titanio
    110 mm
    Biology
    Straight
    0,05×0,02 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 42.60
    SFr. 42.60
    1 * 1 ST
       SFr. 42.60
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • #5
    Dumoxel
    110 mm
    Biology
    Straight
    0,05×0,02 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 36.64
    SFr. 36.64
    1 * 1 ST
       SFr. 36.64
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • #5
    Inox
    110 mm
    Biology
    Straight
    0,05×0,02 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 38.93
    SFr. 38.93
    1 * 1 ST
       SFr. 38.93
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • #5
    Dumostar
    110 mm
    Biology
    Straight
    0,05×0,02 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 53.59
    SFr. 53.59
    1 * 1 ST
       SFr. 53.59
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • #5
    Dumostar
    110 mm
    Standard
    Straight
    0,1×0,06 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 47.64
    SFr. 47.64
    1 * 1 ST
       SFr. 47.64
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • #5
    Inox
    110 mm
    Standard
    Straight
    0,1×0,06 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 31.61
    SFr. 31.61
    1 * 1 ST
       SFr. 31.61
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource