Dumont #5-45 forceps
#5/45, Dumoxel, 110 mm, Standard, Angled (45°), 0,1×0,06 mm
Codice catalogo FSCI11251-35
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Dumont #5-45 forceps
Codice catalogo FSCI11251-35
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Tipo:#5/45
- Lunghezza:110 mm
- Materiale:Dumoxel
- Stile punta:Standard
- Tip size:0,1×0,06 mm
- Tip shape:Angled (45°)