Dumont #6 forceps
#6, Inox, 115 mm, Standard, Angled, 0,17×0,1 mm
Codice catalogo FSCI11260-20
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Tipo:#6
- Lunghezza:115 mm
- Materiale:Inox
- Stile punta:Standard
- Tip size:0,17×0,1 mm
- Tip shape:Angled