Dumont #7, ceramic coated forceps
#7, Inox, ceramic coated, 110 mm, Biology, Curved, 0,07×0,04 mm
Codice catalogo FSCI11272-50
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Dumont #7, ceramic coated forceps
Codice catalogo FSCI11272-50
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Tipo:#7
- Lunghezza:110 mm
- Materiale:Inox, ceramic coated
- Stile punta:Biology
- Tip size:0,07×0,04 mm
- Tip shape:Curved