Dumont #7, fine forceps
#7, Inox, 115 mm, Biology, Curved, 0,07×0,03 mm
Codice catalogo FSCI11274-20
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Dumont #7, fine forceps
Codice catalogo FSCI11274-20
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Tipo:#7
- Lunghezza:115 mm
- Materiale:Inox
- Stile punta:Biology
- Tip size:0,07×0,03 mm
- Tip shape:Curved