Dumont AA, epoxy coated forceps
Codice catalogo FSCI11210-10
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Specifiche
- Tipo:AA
- Lunghezza:125 mm
- Materiale:Inox, epoxy coated
- Stile punta:Standard
- Conf:1
- Tip size:0,4×0,2 mm
- Tip shape:Straight
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Slip-proof acid and electric shock resistant epoxy coating covers the forceps 17,5 mm from the tips.