Dumont mini forceps, style 3
Mini #3, Inox, 70 mm, Standard, Straight, 0,12×0,07 mm
Codice catalogo FSCI11200-10
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Dumont mini forceps, style 3
Codice catalogo FSCI11200-10
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Tipo:Mini #3
- Lunghezza:70 mm
- Materiale:Inox
- Stile punta:Standard
- Tip size:0,12×0,07 mm
- Tip shape:Straight