ContactUsLinkComponent
Dumont mini forceps, style 4
Dumont mini forceps, style 4
Catalog # FSCI11200-12
Supplier:  FINE SCIENCE TOOLS
undefined
Dumont mini forceps, style 4
Catalog # FSCI11200-12
Supplier:  FINE SCIENCE TOOLS
Specifications
  • Tipo:
    Mini #4
  • Lunghezza:
    70 mm
  • Materiale:
    Inox
  • Stile punta:
    Standard
  • Conf:
    1
  • Tip size:
    0,14×0,06 mm
  • Tip shape:
    Straight