Dumont mini forceps, style 5
Mini #5, Inox, 82 mm, Standard, Straight, 0,09×0,05 mm
Codice catalogo FSCI11200-14
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Dumont mini forceps, style 5
Codice catalogo FSCI11200-14
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Tipo:Mini #5
- Lunghezza:82 mm
- Materiale:Inox
- Stile punta:Standard
- Tip size:0,09×0,05 mm
- Tip shape:Straight
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..