ContactUsLinkComponent
Dumont SS fine forceps
  FSCI11200-33
undefined
Dumont SS fine forceps
  FSCI11200-33
  • Tipo:
    SS
  • Lunghezza:
    135 mm
  • Materiale:
    Dumoxel
  • Stile punta:
    Biology
  • Conf:
    1
  • Tip size:
    0,1×0,06 mm
  • Tip shape:
    Straight