Orders LinkContactUsLinkComponent
Dumont SS forceps
Dumont SS forceps
Marketsource
Nome del fornitore:   FINE SCIENCE TOOLS
Dumont SS forceps
Nome del fornitore:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Certificates
Dumont SS forceps
Dumont SS forceps
2 varianti
Product Details & Documents
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo
    Materiale
    Lunghezza
    Stile punta
    Tip shape
    Tip size
    Disponibilità
    Price
  • SS
    Inox
    135 mm
    Standard
    Angled (45°)
    0,2×0,12 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 38.48
    SFr. 38.48
    1 * 1 ST
       SFr. 38.48
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • SS
    Inox
    135 mm
    Standard
    Straight
    0,2×0,12 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 34.81
    SFr. 34.81
    1 * 1 ST
       SFr. 34.81
    Specifiche:
    Marketsource