Fine forceps, mirror finish bonn
Codice catalogo FSCI11090-10
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Specifiche
- Lunghezza:100 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Stile punta:1×2 teeth with platform (5 mm)
- Conf:1
- Tip width:0,12 mm
- Tip shape:Straight