Narrow pattern forceps
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Vai a
Informazioni su questo articolo
14 varianti
Product Details & Documents
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- MaterialeLunghezzaStile puntaTip shapeTip sizeTip widthDisponibilitàPrice
- Specifiche:MarketsourceMarketsource
- Specifiche:MarketsourceMarketsource
- Acciaio inossidabile130 mmSerratedStraight2,15×1,3 mm2,15 mmLog in per disponibilità1 * 1 STSFr. 15.57Specifiche:MarketsourceMarketsource
- Acciaio inossidabile130 mmSerratedCurved2,15×1,3 mm2,15 mmLog in per disponibilità1 * 1 STSFr. 22.90Specifiche:MarketsourceMarketsource
- Acciaio inossidabile145 mmSerratedStraight2,25×1,45 mm2,25 mmLog in per disponibilità1 * 1 STSFr. 17.41Specifiche:MarketsourceMarketsource
- Specifiche:MarketsourceMarketsource
- Acciaio inossidabile145 mmSerratedCurved2,25×1,45 mm2,25 mmLog in per disponibilità1 * 1 STSFr. 24.73Specifiche:MarketsourceMarketsource
- Acciaio inossidabile160 mmSerratedStraight2,35×1,5 mm2,35 mmLog in per disponibilità1 * 1 STSFr. 19.24Specifiche:MarketsourceMarketsource
- Acciaio inossidabile160 mmSerratedCurved2,35×1,5 mm2,35 mmLog in per disponibilità1 * 1 STSFr. 26.57Specifiche:MarketsourceMarketsource
- Acciaio inossidabile180 mmSerratedStraight2,4×1,6 mm2,4 mmLog in per disponibilità1 * 1 STSFr. 26.57Specifiche:MarketsourceMarketsource
- Acciaio inossidabile180 mmSerratedCurved2,4×1,6 mm2,4 mmLog in per disponibilità1 * 1 STSFr. 28.40Specifiche:MarketsourceMarketsource
- Acciaio inossidabile200 mmSerratedStraight2,75×1,8 mm2,75 mmLog in per disponibilità1 * 1 STSFr. 27.48Specifiche:MarketsourceMarketsource
- Acciaio inossidabile200 mmSerratedCurved2,75×1,8 mm2,75 mmLog in per disponibilità1 * 1 STSFr. 33.90Specifiche:MarketsourceMarketsource
- Acciaio inossidabile250 mmSerratedStraight3,2×2 mm3,2 mmLog in per disponibilità1 * 1 STSFr. 35.73Specifiche:MarketsourceMarketsource