Students splinter forceps
Acciaio inossidabile, 105 mm, Serrated, Straight, 0,3 mm
Codice catalogo FSCI91156-11
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Students splinter forceps
Codice catalogo FSCI91156-11
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Lunghezza:105 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Stile punta:Serrated
- Tip width:0,3 mm
- Tip shape:Straight