Digital Solutions
Applications
Support
About
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
Switzerland
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
ContactUsLinkComponent
Pagina principale
Pinzette
Castroviejo needle holder
Castroviejo needle holder
FSCI12565-14
:
FINE SCIENCE TOOLS
Castroviejo needle holder
FSCI12565-14
:
FINE SCIENCE TOOLS
Tipo:
Lockable
Descrizione:
Clamping length of 10 mm
Lunghezza:
140 mm
Materiale:
Acciaio inossidabile
Stile punta:
Serrated, tungsten carbide
Conf:
1
Tip width:
1,5 mm
Tip shape:
Straight