Mathieu needle holders
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Vai a
Informazioni su questo articolo
2 varianti
Product Details & Documents
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- TipoMaterialeLunghezzaStile puntaTip shapeTip widthDisponibilitàPrice
- FSCI12010-14Clamping length of 14 mmClamping length of 14 mmLockable, extra narrow profileAcciaio inossidabile140 mmSerratedStraight2,3 mmLog in per disponibilità1 * 1 STSFr. 75.58Specifiche:MarketsourceMarketsource
- FSCI12510-14Clamping length of 14 mmClamping length of 14 mmLockableAcciaio inossidabile140 mmSerrated, tungsten carbideStraight2,3 mmLog in per disponibilità1 * 1 STSFr. 140.16Specifiche:MarketsourceMarketsource