Ryder mini-select needle holder
Clamping length of 15 mm, Lockable, Acciaio inossidabile, 150 mm, Tungsten carbide dust tips, Straight, 1,4 mm
N° de catalogue FSCI12505-15
Marketsource
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Ryder mini-select needle holder
N° de catalogue FSCI12505-15
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Tipo:Lockable
- Descrizione:Clamping length of 15 mm
- Lunghezza:150 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Stile punta:Tungsten carbide dust tips
- Tip width:1,4 mm
- Tip shape:Straight
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.