Student Halsey needle holder
Catalog # FSCI91201-13
Supplier: FINE SCIENCE TOOLS
Specifications
- Tipo:Lockable
- Descrizione:Clamping length of 18 mm
- Lunghezza:130 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Stile punta:Serrated
- Conf:1
- Tip width:1,5 mm
- Tip shape:Straight