Forceps, sliding lock
Acciaio inossidabile, 110 mm, Smooth, Straight, 1×0,75 mm, 1 mm
Codice catalogo FSCI11062-10
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Forceps, sliding lock
Codice catalogo FSCI11062-10
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Lunghezza:110 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Stile punta:Smooth
- Tip size:1×0,75 mm
- Tip width:1 mm
- Tip shape:Straight