Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Gillies forceps | Avantor

Gillies forceps

Acciaio inossidabile, 150 mm, 1×2 teeth, Straight, 1,5×2 mm
Katalognr. FSCI11028-15
Marketsource
Anbieter:   FINE SCIENCE TOOLS
Gillies forceps
Katalognr. FSCI11028-15
Anbieter:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Gillies forceps
Gillies forceps

Acciaio inossidabile, 150 mm, 1×2 teeth, Straight, 1,5×2 mm

Preis
31.61 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Lunghezza:
    150 mm
  • Materiale:
    Acciaio inossidabile
  • Stile punta:
    1×2 teeth
  • Tip size:
    1,5×2 mm
  • Tip shape:
    Straight
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..