London forceps
Acciaio inossidabile, 160 mm, Serrated, Angled (45°), 1×0,9 mm
Codice catalogo FSCI11080-02
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Lunghezza:160 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Stile punta:Serrated
- Tip size:1×0,9 mm
- Tip shape:Angled (45°)