Orders LinkContactUsLinkComponent
Micro-Adson forceps, fenestrated handle
Micro-Adson forceps, fenestrated handle
Marketsource
Nome del fornitore:   FINE SCIENCE TOOLS
Micro-Adson forceps, fenestrated handle
Nome del fornitore:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Certificates
Micro-Adson forceps, fenestrated handle
Micro-Adson forceps, fenestrated handle
3 varianti
Product Details & Documents
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Materiale
    Lunghezza
    Stile punta
    Tip shape
    Tip width
    Disponibilità
    Price
  • Acciaio inossidabile
    120 mm
    Serrated
    Straight
    0,8 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 44.89
    SFr. 44.89
    1 * 1 ST
       SFr. 44.89
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Acciaio inossidabile
    120 mm
    1×2 teeth with platform
    Straight
    0,8 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 52.68
    SFr. 52.68
    1 * 1 ST
       SFr. 52.68
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Acciaio inossidabile
    120 mm
    1×2 teeth
    Straight
    0,5 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 71.91
    SFr. 71.91
    1 * 1 ST
       SFr. 71.91
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource