Digital Solutions
Applications
Support
About
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
Switzerland
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
ContactUsLinkComponent
Pagina principale
Pinzette
Mirror finish suture tying forceps
Mirror finish suture tying forceps
Mirror finish suture tying forceps
Catalog # FSCI11093-10
Supplier:
FINE SCIENCE TOOLS
Expand image
Mirror finish suture tying forceps
Catalog # FSCI11093-10
Supplier:
FINE SCIENCE TOOLS
Specifications
Lunghezza:
100 mm
Materiale:
Acciaio inossidabile
Stile punta:
Tying platform (5 mm)
Conf:
1
Tip width:
0,3 mm
Tip shape:
Straight
Specifications
About this item
Product Details
Product Details