Mouse handling forceps
Acciaio inossidabile, 210 mm, Serrated, Straight, 15×2 mm
Codice catalogo FSCI11036-20
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Mouse handling forceps
Codice catalogo FSCI11036-20
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
Long handles make picking up small rodents easy and help prevent bites. Tips provide a secure hold with minimal trauma.
Informazioni per l'ordine: Replacement tips are available.
Specifiche
- Lunghezza:210 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Stile punta:Serrated
- Tip size:15×2 mm
- Tip shape:Straight
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoLunghezzaTip sizeDisponibilitàPrice
- Mouse handling forceps replacement tips, silicone, straight, serratedMouse handling forceps replacement tips, silicone, straight, serratedFSCI11036-9030 mm15×2 mmLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 14.66