Orders LinkContactUsLinkComponent
Plastic forceps
Plastic forceps
Marketsource
Nome del fornitore:   FINE SCIENCE TOOLS
Plastic forceps
Nome del fornitore:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Certificates
Plastic forceps
5 varianti
Product Details & Documents
These acetyl forceps are acid resistant and able to withstand temperatures up to 464 °F (240 °C).
  • Strong, stiff plastic
  • Good fatigue life
  • Low moisture sensitivity
  • High resistance to solvents and chemicals
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Materiale
    Lunghezza
    Stile punta
    Tip shape
    Tip size
    Disponibilità
    Price
  • Acetyl
    115 mm
    Smooth
    Curved
    0,3×0,2 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 15.12
    SFr. 15.12
    1 * 10 ST
       SFr. 15.12
    Specifiche:
    Marketsource
    More
    Specifications
    Cat. No.
    FSCI11700-01
    Marketsource
  • Acetyl
    115 mm
    Smooth
    Angled (45°)
    0,3×0,2 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 15.12
    SFr. 15.12
    1 * 10 ST
       SFr. 15.12
    Specifiche:
    Marketsource
    More
    Specifications
    Cat. No.
    FSCI11700-02
    Marketsource
  • Acetyl
    115 mm
    Smooth
    Straight
    0,4×0,25 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 15.12
    SFr. 15.12
    1 * 10 ST
       SFr. 15.12
    Specifiche:
    Marketsource
    More
    Specifications
    Cat. No.
    FSCI11700-00
    Marketsource
  • Acetyl
    115 mm
    Smooth
    Curved
    1,5×0,4 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 15.12
    SFr. 15.12
    1 * 10 ST
       SFr. 15.12
    Specifiche:
    Marketsource
    More
    Specifications
    Cat. No.
    FSCI11700-04
    Marketsource
  • Acetyl
    115 mm
    Smooth
    Straight
    1,5×0,4 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 15.12
    SFr. 15.12
    1 * 10 ST
       SFr. 15.12
    Specifiche:
    Marketsource
    More
    Specifications
    Cat. No.
    FSCI11700-03