Russian forceps
Acciaio inossidabile, 150 mm, Cupped teeth, Straight, 6×11 mm
Codice catalogo FSCI11026-15
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Lunghezza:150 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Stile punta:Cupped teeth
- Tip size:6×11 mm
- Tip shape:Straight