Orders LinkContactUsLinkComponent
S&T forceps
S&T forceps
Marketsource
Nome del fornitore:   FINE SCIENCE TOOLS
S&T forceps
Nome del fornitore:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Certificates
S&T forceps
2 varianti
Product Details & Documents
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo
    Materiale
    Lunghezza
    Stile punta
    Tip shape
    Tip size
    Disponibilità
    Price
  • JF-5
    Inox
    110 mm
    Standard
    Angled (45°)
    0,3×0,25 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 245.06
    SFr. 245.06
    1 * 1 ST
       SFr. 245.06
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • JF-5
    Inox
    110 mm
    Standard
    Straight
    0,3×0,25 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 229.03
    SFr. 229.03
    1 * 1 ST
       SFr. 229.03
    Specifiche:
    Marketsource