S&T Suture tying forceps
JFL-3 P, Acciaio inossidabile, 135 mm, Tying platform (6 mm), Straight, Ø 0,3 mm
Codice catalogo FSCI00272-13
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
S&T Suture tying forceps
Codice catalogo FSCI00272-13
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Tipo:JFL-3 P
- Lunghezza:135 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Stile punta:Tying platform (6 mm)
- Tip size:Ø 0,3 mm
- Tip shape:Straight