Orders LinkContactUsLinkComponent
S&T Vessel dilating forceps, angled 10°
S&T Vessel dilating forceps, angled 10°
Marketsource
Nome del fornitore:   FINE SCIENCE TOOLS
S&T Vessel dilating forceps, angled 10°
Nome del fornitore:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Certificates
S&T Vessel dilating forceps, angled 10°
S&T Vessel dilating forceps, angled 10°
2 varianti
Product Details & Documents
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Materiale
    Lunghezza
    Tip shape
    Tip size
    Disponibilità
    Price
  • Acciaio inossidabile
    110 mm
    Angled (10°)
    Ø 0,1 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 305.06
    SFr. 305.06
    1 * 1 ST
       SFr. 305.06
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Acciaio inossidabile
    110 mm
    Angled (10°)
    Ø 0,2 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 295.44
    SFr. 295.44
    1 * 1 ST
       SFr. 295.44
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource